Learn More
Isobutyraldehyd, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Isobutyraldehyd | 78-84-2 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isobutyraldehyd |
CAS | 78-84-2, 67-56-1 |
Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
Menge | 1 ml |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
Summenformel | C4H8O |
MDL-Nummer | MFCD00006980 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isobutyraldehyd, SPEX CertiPrep™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur