Learn More
Isobutylenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10707392
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isobutylenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10707392 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10707392
Marke: Thermo Scientific Acros 348500250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 558-30-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 558-30-5
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00066354
InChI-Schlüssel GELKGHVAFRCJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutylene oxide, 1,2-epoxy-2-methylpropane, isobutene oxide, isobutylene epoxide, isobutyleneoxide, oxirane, 2,2-dimethyl, 1,2-epoxyisobutane, 1,1-dimethylethylene oxide, 1,2-isobutylene oxide, 2-methyl-1-propene oxide
PubChem CID 11208
IUPAC-Name 2,2-Dimethyloxiran
SMILES CC1(CO1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutylene oxide
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos
Dichte 0.8080g/mL
Siedepunkt 51.0°C to 52.0°C
Flammpunkt −32°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3710 to 1.3730
Menge 25 mL
Beilstein 17, V,1, 58
Relative Dichte 0.808
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 30g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Viskosität 0.513 mm2/s (20°C)
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number348500250,348501000
ChargennummerA0466644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number348500250,348501000
ChargennummerA0397773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number348500250,348501000
ChargennummerA0449502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2023 Catalog Number348500250,348501000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutylene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Isobutylenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >