Learn More
Isobutylchloroformiat, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10155777
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isobutylchloroformiat, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10155777 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10155777
Marke: Thermo Scientific Acros
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyl chloroformate
Azidität 0.1% max.
CAS 543-27-1
Dichte 1.0475g/mL
Siedepunkt 128.7°C
Flammpunkt 30°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. isobutyl carbonate (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C5H9ClO2
Strukturformel ClCO2CH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080
MDL-Nummer MFCD00000642
Menge 100 mL
Merck Index 15,5184
Relative Dichte 1.0475
Synonym isobutyl chloroformate, 2-methylpropyl chloroformate, chloroformic acid isobutyl ester, isobutyl chlorocarbonate, carbonochloridic acid, 2-methylpropyl ester, isobutylchloroformate, i-butyl chloroformate, chlorocarbonic acid isobutyl ester, isobutyl carbonochloridate, unii-6s785tc0ob
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: decomposes in alcohol,miscible with benzene,chloroform,acetone,toluene
InChI-Schlüssel YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)COC(=O)Cl
IUPAC-Name 2-Methylpropylcarbonochloridat
Molekulargewicht (g/mol) 136.58
PubChem CID 62365
Formelmasse 136.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number430811000
ChargennummerA0466054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number430811000
ChargennummerA0452205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number430811000
ChargennummerA0454275 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number430811000
ChargennummerA0442615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number430811000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isobutylchloroformiat, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >