Learn More
Isobutanol, spektrophotometrischer Gütegrad, >99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328357
Zum Warenkorb hinzufügen
Isobutanol, spektrophotometrischer Gütegrad, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328357
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11328357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032433.M1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 5 ppm, H2O 0.10 %
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels. It is suitable for use in ultraviolet spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-83-1
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004740
InChI-Schlüssel ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC-Name 2-Methylpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutanol
Schmelzpunkt °C to 108°C
Farbe Farblos
Dichte 0.802
Siedepunkt 107°C to 108°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 28°C (82°F)
Zündpunkt 390°C (734°F)
Geruch Sweet
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.396
Prozentgehaltsbereich >99%
Dampfdruck 4-40 hPa (3-30mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730878
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water.
Formelmasse 74.12
Güte Spektrophotometrisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ20W955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number032433.M1,032433.K2,032433.K7
ChargennummerJ30P704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number032433.M1,032433.K2,032433.K7
ChargennummerR05H730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number032433.M1,032433.K2,032433.K7
ChargennummerN28E763 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number032433.M1,032433.K2,032433.K7
ChargennummerK04T026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number032433.M1,032433.K2,032433.K7
Name des Produkts
Isobutanol, spektrophotometrischer Gütegrad, >99 %, Thermo Scientific Chemicals >