Learn More
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.123 g/mol
32.14 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 78-83-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H10O |
Peso molecular (g/mol) | 74.123 |
Número MDL | MFCD00004740 |
Clave InChI | ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol |
PubChem CID | 6560 |
ChEBI | CHEBI:46645 |
Nombre IUPAC | 2-Methylpropan-1-ol |
SMILES | CC(C)CO |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11466286
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23091.AP |
500 mL |
32.14 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11476286
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23091.0F |
2500 mL |
108.00 CHF
2500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenIsobutanol ist ein Reagenz, das in organischen Reaktionen verwendet wird. Wird bei der Synthese neuer fluorinierender Reagenzien verwendet. Kommt auch in der Lipase-katalysierten Produktion von Bjodiesel als Energiequelle zum Einsatz. Dient als Katalysator für die Flüssigphasenveresterung von Essigsäure durch Ionenaustauscherharze. Die Dehydrierung von fermentiertem Isobutanol ist bei der Herstellung von erneuerbaren Chemikalien und Kraftstoffen nützlich.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Diethylether. Teilweise mit Wasser mischbar.
Hinweise
Alle Zündquellen vermeiden. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Chemische Identifikatoren
78-83-1 | |
74.123 | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
6560 | |
2-Methylpropan-1-ol |
C4H10O | |
MFCD00004740 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
CHEBI:46645 | |
CC(C)CO |
Spezifikation
Isobutanol | |
-108°C | |
0.802 | |
28°C (82°F) | |
1.396 | |
(CH3)2CHCH2OH | |
UN1212 | |
14,5131 | |
Miscible with alcohol and diethyl ether. Partially miscible with water. | |
CC(C)CO | |
74.123 | |
CHEBI:46645 | |
99% |
7 | |
78-83-1 | |
107°C to 108°C | |
Sweet | |
C4H10O | |
MFCD00004740 | |
1730878 | |
2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol | |
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylpropan-1-ol | |
6560 | |
74.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H318-H226-H335-H336-H315
Verursacht schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann die Atemwege reizen.
Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.
Verursacht Hautreizungen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P332+P313-P313-P362-+P378P378P371P371P371P370
Gehäuse H226-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ISOBUTANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 201-148-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NP9625000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Isobutanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyl alcohol