Learn More
Isoamyl nitrite, 96%, stabilized, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10445081
Isoamyl nitrite, 96%, stabilized, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10445081
100g; Plastic bottle packed in tin can
Click to view available options
100g; Plastic bottle packed in tin can
Artikelnummer. 10445081
Marke: Thermo Scientific Acros 412751000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoamyl nitrite
Namenshinweis 90%
CAS 110-46-3, 497-19-8
Dichte 0.8700g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Plastic Bottle in Tin Can
Summenformel C5H11NO2
Strukturformel (CH3)2CHCH2CH2ONO
Brechungsindex 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00002057
Menge 100g
Beilstein 01, 402
Fieser 01,40; 04,270; 05,358; 06,307; 09,258
Merck Index 15, 5168
Synonym isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
InChI-Schlüssel OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCON=O
IUPAC-Name 3-methylbutyl nitrite
Stabilisator 0.5% sodium carbonate
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥95%
Name des Produkts
Isoamyl nitrite, 96%, stabilized, Thermo Scientific™ >