Learn More
Isoamylacetat, +99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isoamyl acetate |
Schmelzpunkt | -78.0°C |
Dichte | 0.8740g/mL |
Siedepunkt | 142.0°C (756.0 mmHg) |
Flammpunkt | 25°C |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 |
Brechungsindex | 1.3990 to 1.4010 |
Menge | 250 mL |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466553 | Analysenzertifikat | 02/10/2024 | 150662500,150660025,150660010 |
A0465090 | Analysenzertifikat | 15/08/2024 | 150662500,150660025,150660010 |
A0449936 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | 150662500,150660025,150660010 |
A0459215 | Analysenzertifikat | 26/01/2024 | 150662500,150660025,150660010 |
A0459502 | Analysenzertifikat | 23/01/2024 | 150662500,150660025,150660010 |
Sicherheit und Handhabung
- Isoamyl acetate, mixture of 2- and 3-Methylbutyl acetate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isoamyl acetate, 2-Methylbutyl acetate