Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Verlängerungsschläuche
Für Anwendungen mit hoher chemischer Beständigkeit
128.00 CHF - 342.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Iso-Versinic |
Gesamtlänge (metrisch) | 300 cm |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
Verpackungsmenge | Je 1 x |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10071932
|
Gilson™
F117742 |
1 mm | 2.9 ml/min |
148.00 CHF
3 Meter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10143722
|
Gilson™
F117740 |
0.5 mm | 2.9 ml/min |
128.00 CHF
3 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10493752
|
Gilson™
F117744 |
2 mm | 30 ml/min |
176.00 CHF
3 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10357662
|
Gilson™
F117746 |
3 mm | 55 ml/min |
193.00 CHF
3 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10062072
|
Gilson™
F117748 |
4 mm | 70 ml/min |
234.00 CHF
3 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10072072
|
Gilson™
F117750 |
6 mm | 246 ml/min |
342.00 CHF
3 Meter |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Iso-Versinic™
Spezifikation
Autoklavierbar | |
300 cm | |
Je 1 x | |
Für die meisten Gase nicht permeabel | |
Verlängerungsschläuche |
Iso-Versinic | |
-20 °C | |
Säuren | |
Schwarz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Iso-Versinic™ Verlängerungsschläuche