Learn More
Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm
Diese Hydrometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm zeichnen sich durch einen eingravierten Referenzpunkt auf dem Schaft aus, der auf mögliche Verschiebungen der Skala hinweist.
Marke:  Alla France™ 3500MC100/20/M-qp
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11793433
  • 49.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-06-2025
Beschreibung
  • Dichtehydrometer (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF... MRA-Rückverfolgbarkeit
  • Zur allgemeinen Verwendung bei 20 °C
  • Die Hydrometerskala ist vollständig mit allen Referenznormen, Kalibriertemperatur, der Oberflächenspannung, der individuellen Gerätenummer, der Seriennummer und dem ALLA FRANCE Logo bedruckt
  • Anzeigewert unter Meniskus.
  • Systematisch mit einem Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifikat ausgeliefert.
  • Kann bei Bedarf mit einem rückführbaren "EU"-Kalibrierungszertifikat oder einem offiziellen "EO"-Kalibrierungszertifikat geliefert werden
Entsprechend folgender Oberflächenspannungen kalibriert:
  • von 0.600 bis 1.000 g/ml= 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
  • von 1.000 bis 1.300 g/ml= 55 mN/m (mittlere Spannung)
  • von 1.300 bis 2.000 g/ml= 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
270 mm
1000 bis 1050 g/l
Hydrometer nach ISO-Norm
1000 bis 1050 g/l
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm > Dichte:1000 bis 1050 g/ L; Länge:270mm