Learn More
Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm
Diese Hydrometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm zeichnen sich durch einen eingravierten Referenzpunkt auf dem Schaft aus, der auf mögliche Verschiebungen der Skala hinweist.
Marke: Alla France™ 3100MC130/20/H-qp
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dichtehydrometer (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF... MRA-Rückverfolgbarkeit
- Zur allgemeinen Verwendung bei 20 °C
- Die Hydrometerskala ist vollständig mit allen Referenznormen, Kalibriertemperatur, der Oberflächenspannung, der individuellen Gerätenummer, der Seriennummer und dem ALLA FRANCE Logo bedruckt
- Anzeigewert unter Meniskus.
- Systematisch mit einem Rückverfolgbarkeits- und Konformitätszertifikat ausgeliefert.
- Kann bei Bedarf mit einem rückführbaren "EU"-Kalibrierungszertifikat oder einem offiziellen "EO"-Kalibrierungszertifikat geliefert werden
- von 0.600 bis 1.000 g/ml= 16 bei 35 mN/m (geringe Spannung)
- von 1.000 bis 1.300 g/ml= 55 mN/m (mittlere Spannung)
- von 1.300 bis 2.000 g/ml= 75 mN/m (hohe Spannung)
Spezifikation
Je 1 | |
250 mm | |
0,130 bis 0,140 g/ml |
Hydrometer nach ISO-Norm | |
0,130 bis 0,140 g/ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alla France™ Aräometer nach ISO-Norm > Dichte:0,130 bis 0,140 g/ml; Länge:250mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur