Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Marke:  Brady™ 311225
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17841785
  • 11.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Beschreibung
  • Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Spezifikation
Class C
Glanz
1 Sign
Facility Identification, Safety Identification
7.87 in.
Square
Universal
Fire Alarm Flashing Light
Photoluminescent on Red
F/F018/NT/PP-PHOLUMC-200X200-1
Polypropylene
Surface Mount
7.87 in.
-40°C to +66°C
-40°F to +150°F
200 x 200 mm
Safety Sign
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht > ISO Safety Sign Fire Alarm; Color: Photoluminescent on Red; Dimensions (L x W): 200 x 200 mm; Certifications/Compliance: Class C