Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
8.60 CHF - 10.75 CHF
Spezifikation
Material Aluminum
Menge 1 Sign
Montageart Surface Mount
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification, Safety Identification
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +140°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Material Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Material Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
17811745
Unterlagen ansehen
Brady™
311211
White on Red 100 x 100 mm Aluminum Square
8.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821745
Unterlagen ansehen
Brady™
311212
White on Red 150 x 150 mm Aluminum Square
9.65 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821785
Unterlagen ansehen
Brady™
311213
White on Red 200 x 200 mm Aluminum Square
10.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum
Surface Mount
-40°C to +140°C
-40°F to +284°F
Fire Alarm Flashing Light
White on Red
1 Sign
Facility Identification, Safety Identification
Square
Universal
Safety Sign
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht