Learn More
Iso-Amyl-Alkohol, Extra Pure, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 16283951
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Iso-Amyl-Alkohol, Extra Pure, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 16283951 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 16283951
Marke: Fisher Chemical A/7000/15
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Iso-Amyl-Alkohol, Reinst, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-51-3
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer 2934
InChI-Schlüssel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3-Methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -117°C
pH 6.5
Siedepunkt 130°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H12O
Menge 1 L
Dampfdichte 3.04
Formelmasse 88.15g/mol
Dampfdruck 4 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iso-Amyl-Alkohol, Extra Pure, SLR, zur Bestimmung von Fett in Milch, Fisher Chemical™ >