Learn More
Hopen™ Iso Air Duckbill Cleanroom Masks
ISO Air duckbill cleanroom masks provide a large breathing chamber and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
149.00 CHF - 153.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Modell | Pouch, 60.754 |
Zertifizierung/Konformität | Grad B |
Cleanroom Class | Klasse 1 (ISO 3) |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17754789
![]() |
Hopen™
60.754M |
M |
149.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17744789
![]() |
Hopen™
60.754L |
L |
153.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
- High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
- Adaptable to users and protocols with two sizes available
- Highly breathable thanks to a large breathing chamber
- Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
- Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
- ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
- Made in France
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Pouch, 60.754 | |
Klasse 1 (ISO 3) |
Weiß | |
Grad B | |
Branche |