Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Headloops
GREENER_CHOICE
ISO Air cleanroom masks are ISO 3 Grade B and easy to put on with increased comfort thanks to its double elastic technology. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
142.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Farbe Weiß
Fastening Type Kopfband
Modell Plissiert, 60.702
Zertifizierung/Konformität Grad B
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17794779
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Hopen™
60.702
210 x 90 mm M
142.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17784779
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Hopen™
60.701-30
230 x 90 mm L
142.00 CHF
300 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
  • High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
  • Adaptable to users and protocols with two sizes available
  • Headloops improve comfort for the user by making it easier to put on
  • Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
  • Origami folding and double elastics technology ensure optimal fit
  • Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
  • ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
  • Made in France
Spezifikation
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume
Kopfband
Grad B
> 99 %
Weiß
Plissiert, 60.702
Klasse 1 (ISO 3)
Branche
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Headloops