Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Feuerlöscher
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
Marke:  Brady™ 816891
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15684357
  • 15.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polypropylen
Innen und Außen
1.501 mm
-40 °C bis 120 °C
Global
PIC F001-315x315-PP-CRD/1
Je 1
315 mm
315 mm
Quadratisch
Weiß auf Rot
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Feuerlöscher > B x H: 315 x 315 mm