Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Feuerlöscher
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
Marke: Brady™ 816887
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
1.501 mm | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
PIC F001-148x148-PP-CRD/1 | |
Je 1 | |
148 mm | |
148 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Feuerlöscher > B x H: 148 x 148 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction