Learn More
Cole-Parmer™ Ismatec™ Reglo ICC Digitale Pumpe, 3 Kanäle, 8 Rollen
Mit diesen Mehrkanal-Peristaltikpumpen können Sie den Durchfluss und die Richtung jedes Kanals individuell über die intuitive Tastatur oder über Ihren Computer steuern und so Ihre Pumpleistung auf dem Labortisch mit einem einzigen, kompakten Gerät erweitern.
Marke:  Cole-Parmer™ MFLX78001-70 (EA)
4783.50 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16804066
  • 6015.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Die Pumpe liefert kontinuierliche Pumpleistung oder präzises Dispensieren mit der Fähigkeit des bidirektionalen Durchflusses in jedem Kanal. Darüber hinaus minimiert die unabhängige Kanalkalibrierung die Unterschiede zwischen Röhrchen und Röhrchen, was zu einer hohen Kalibrierungsgenauigkeit führt.
Unabhängige Fluss- und Richtungssteuerung für jeden Kanal über Tastenfeld oder PC
  • Durchflussbereich 0,001 bis 43 ml/min pro Kanal – die Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, den Rollen und der Schlauchgröße ab
  • USB-Schnittstelle für schnellen Anschluss an einen PC
  • Flexibilität eines bidirektionalen Flusses in jedem Kanal
  • Mit 3 Kanälen und 8 Rollen
Spezifikation
Spezifikation
± 1%
0,0006 bis 1,05 ml/min
ABS-Kunststoff
Patrone
Dreistopp 0,13 mm ID bis 3,17 mm ID
100/240 V
Digital
14,5 psi
8
0,1 tp 100 U/min
20,5 x 12,5 x 17 cm (8,1 x 4,9 x 6,7 in.)
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    13
    Stunden
    8
    Minuten
    26
    Sekunden
    21
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Ismatec™ Reglo ICC Digitale Pumpe, 3 Kanäle, 8 Rollen > 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz