Learn More
Ismatec™ Reglo digitale Miniflex-Pumpen
Vielseitige Pumpen mit intuitiver Touchscreen-Benutzeroberfläche sorgen für präzise dosierte Flüssigkeitszufuhr mit geringen Durchflussraten.
3530.00 CHF - 3720.00 CHF
Spezifikation
Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
---|---|
Displaytyp | Touchscreen |
Schutzart Gehäuse | IP 31 |
Maximaler Druck | Rohrgebunden |
Motor Speed | 0,1 bis 350 U/min |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16426649
|
Ismatec™
78018-40 |
0,004 bis 365 ml/min |
3720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16436649
|
Ismatec™
78018-42 |
0,004 bis 190 ml/min |
3530.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kompakte Tischpumpen optimieren Anwenderfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in. / 12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Touchscreen, MasterflexLive™ oder analoge Fernsteuerung
- Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit - Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen–dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
- An Miniflex Pumpenköpfe lassen sich durchgehende Schläuche anschließen, die saubere und ununterbrochene Flüssigkeitswege ermöglichen
Spezifikation
Digitale variable Drehzahl | |
IP 31 | |
0,1 bis 350 U/min | |
RJ45 Ethernet; USB; 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primfest über DB-25 | |
ABS-Kunststoff und Aluminium | |
90 bis 260 V AC |
Touchscreen | |
Rohrgebunden | |
Ja | |
Pumpenantrieb, Pumpenkopf und Netzadapter mit 1,8 m (6 ft.) langem Netzkabel | |
22,9 x 14,7 x 15,7 cm | |
90/260 VAC |