Learn More
Ismatec™ Verlängerungsschläuche aus Ismaprene
Ideale Schläuche für pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich Zellkultur- und Gewebekulturarbeiten sowie Lebensmittel. Die Ismatec™ PharMed™ Ismaprene Verlängerungsschläuche sind geeignet für 2- und 3-Stopper-Schläuche.
346.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51) |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PharMed Ismaprene |
Gesamtlänge (metrisch) | 3 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich der Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen, sowie Lebensmittel. Zwei- und dreistufiger Schlauch. |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10674593
|
Ismatec™
SC0338A |
0.38 mm Innendurchm. |
346.00 CHF
3 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10098331
|
Ismatec™
SC0348 |
1.65 mm Innendurchm. |
346.00 CHF
3 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10784333
|
Ismatec™
SC0352A |
2.54 mm Innendurchm. |
346.00 CHF
3 Meter |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideal für Filtration, Fermentation und Bioreaktor-Prozessleitungen in der Produktion.
- Sehr lange Lebensdauer.
- Ungiftig und nicht hämolytisch.
- Undurchlässig für normales Licht und UV-Strahlung
- Geeignet für medizinische Produkte und Lebensmittel.
- Geringe Partikelspallation.
- Mehrfach autoklavierbar.
- Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung und -Sterilisation.
- Entspricht der USP Klasse VI, FDA- und NSF-Kriterien.
- Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen).
- Anwendungen
- Säuren: Gut
- Alkalische Lösungen: Gut
- Lösungsmittel: Nicht empfohlen
- Druck: Nicht empfohlen
- Viskose Medien: Gut
- Sterile Medien: Sehr gut
- Konform mit: FDA 21 CFR 177.2600, USP Klasse VI, NSF gelistet (Standard51).
- Sterilisation
- Autoklavierbar mit Dampf, 30 Minuten bei1 bar (15 psi) und 141 °C.
- Gassterilisation mit Ethylenoxid.
- Sterilisation mit Strahlung bis zu 2.5 mrad.
- Achtung: Verwenden Sie spezielle Schlauchversionen (geschweißte Stopfen) beim Autoklavieren von farbcodierten Schläuchen mit 2 oder 3-Stoppern.
Spezifikation
FDA 21CFR177.2600 US Pharmacopoea Klasse VI, NSF-gelistet (Norm 51) | |
PharMed Ismaprene | |
Pharmazeutische und medizinische Anwendungen, einschließlich der Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen, sowie Lebensmittel. Zwei- und dreistufiger Schlauch. | |
1 Spule | |
Mögliches Auslaugen von Additiven (Schmierstoffen). | |
Sehr gut | |
Verlängerungsschläuche |
Autoklavierbar | |
3 m | |
-60 °C | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Beige | |
135 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ Verlängerungsschläuche aus Ismaprene