Learn More
Isatin-3-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11429747
Isatin-3-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429747
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11429747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22732.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-28-3
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD00014568
InChI-Schlüssel LNMAXZZQNSPQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym isatin-3-oxime, 3-hydroxyimino indolin-2-one, 1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-oximeindole-2,3-dione, isatin beta-oxime, 1h-indole-2,3-dione, 3-oxime, 3-hydroxyiminoindolin-2-one, indole-2,3-dione, 3-oxime, 3e-1h-indole-2,3-dione 3-oxime, 3-hydroxyamino indol-2-one
PubChem CID 5351629
IUPAC-Name 3-(Hydroxyamino)indol-2-on
SMILES ON=C1C(=O)NC2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isatin-3-oxime
Schmelzpunkt ∼228°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 136198
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH2191A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Isatin-3-Oxim, 97 %, Thermo Scientific™ >