Learn More
Micronova™ Bestrahltes Reinraum-Vinylband
BIOPHARMA
Dieses bestrahlte Vinylklebeband für den Reinraum, mit sauber abgehendem Gummikleber, passt seine Form extrem gut an und ist ideal für die Medienvorbereitung, das Stapeln, die Farbcodierung und die Verpackung in kritischen und aseptischen Verarbeitungsanwendungen.
314.16 CHF - 1380.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Ausführung Matte
Format Tape
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Dimensions (LxW) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15388690
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR10034TRIRS
Transparent 33 x 19 mm (36 yd x 0,75 in.) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12833582
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100-1LBIR
Hellblau 33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) 36/Cs.
900.00 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17808359
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR10034TRIRM
Durchsichtig 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) 16/Cs.
383.00 CHF
16 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17103915
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100-12WHIRM
Weiß 33 x 12,7 mm (36 yd x 0,5 in.) 24/Cs.
640.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12743376
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100-34WHIR
Weiß 33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) 48/Cs.
1380.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12853542
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100-1WHIR
Weiß 33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) 36/Cs.
1095.00 CHF
36 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12883542
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Micronova™
CR100-2WHIR
Weiß 33 x 50,8 mm (36 yd x 2 in.) 24/Cs.
810.00 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wird für die Medienvorbereitung, Sortierung, Farbcodierung und Verpackung verwendet
  • Ultraverarbeitetes, druckempfindliches bestrahltes Vinylband begrenzt Partikel- und Biobelastungszahlen in entscheidenden und aseptischen Verarbeitungsanwendungen
  • Verarbeitet in Reinräumen der ISO-Klasse 4 (Klasse 10)
  • Doppelt verpackt und auf einen Kunststoffkern gewickelt
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001 Certified Facility, Certificate of Irradiation, Certificate of Conformance
Vinyl
Tape
60 °F bis 80 °F
Naturkautschuk
Matte
Klebeband für den Reinraum
16 °C bis 27 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahltes Reinraum-Vinylband