Learn More
Micronova™ Sharpie™ Pro – Ultrafeine Spitze
BIOPHARMA
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten für mehrere Projekte dank nicht verblassender und wasserfester Tinte
77.10 CHF - 152.00 CHF
Spezifikation
Material HDPE
Liniert No
Material der Abdeckung HDPE
Abmessungen (L x B x H) 6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm)
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15674109
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
PEN-51IR
Schwarz Marker
114.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17338389
Unterlagen ansehen
Micronova™
PEN-52IR
Blau Marker
77.10 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17605925
Unterlagen ansehen
Micronova™
PEN-61IR
Schwarz Smear-Proof Marker
152.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17695915
Unterlagen ansehen
Micronova™
PEN-53IR
Rot Marker
77.10 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der bestrahlte Micronova Sharpie Marker mit ultrafeiner Spitze ist der ursprüngliche Permanentmarker mit ultrafeiner Spitze im Stift-Stil nach Industriestandard. Dieser vielseitige Reinraumstift sorgt für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen mit schnell trocknender, ungiftiger, alkoholhaltiger Tinte, die verblassungs- und wasserbeständig ist.
  • Sharpie Marker mit ultrafeiner Spitze und Kappe
  • Für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen
  • Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
  • Ungiftige, permanente, schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis
  • Gammabestrahlt für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche
  • Lichtecht und wasserfest
  • Erhältlich mit roter, blauer oder schwarzer Tinte
Spezifikation
Spezifikation
HDPE
HDPE
5,5 in.
1.27 cm
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance
1.27 cm
Individually bagged, 4 pens per double bagged pack, 3 packs per case
Steril
No
6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm)
0.5 in.
Nicht autoklavierbar
0.5 in.
Nein
8 x 8 x 8 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Sharpie™ Pro – Ultrafeine Spitze