Learn More
Micronova™ Bestrahlte Sharpie Marker mit feiner Spitze
Ein bestrahlter Permanentmarker mit feiner Spitze und einer wasserfesten, schnell trocknenden, ungiftigen Tinte zur Verwendung in aseptischen Umgebungen. Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung.
51.80 CHF - 174.00 CHF
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Material der Abdeckung | HDPE |
Breite (angloamerikanisch) | 0.5 in. |
Breite (metrisch) | 1.27 cm |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (angloamerikanisch) | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12837053
![]() |
Micronova™
PEN-20IR |
Schwarz | 6 in. | Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) |
64.90 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15387863
![]() |
Micronova™
PEN-20IRDB |
Schwarz | 6 in. | Einzeln doppelt verpackt, 12/Außenbeutel (Kartonpackung) |
79.85 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13177726
|
Micronova™
PEN-25IR |
Schwarz | 7 in. | Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) |
174.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13157726
![]() |
Micronova™
PEN-22IR |
Blau | 6 in. | Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) |
51.80 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13197726
|
Micronova™
PEN-26IR |
Blau | 7 in. | Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) |
142.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13167726
|
Micronova™
PEN-23IR |
Rot | 6 in. | Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) |
71.80 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
13107736
|
Micronova™
PEN-27IR |
Rot | 7 in. | Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) |
142.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Lichtechte und wasserfeste Tinte
Der bestrahlte Micronova Sharpie Marker mit feiner Spitze ist der ursprüngliche Permanentmarker im Stift-Stil nach Industriestandard. Dieser vielseitige Reinraumstift sorgt für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen mit schnell trocknender, ungiftiger, alkoholhaltiger Tinte, die verblassungs- und wasserbeständig ist.
- Sharpie Marker mit feiner Spitze
- Für dauerhafte Markierungen auf den meisten Oberflächen
- Schreibt auf kalten oder nassen Oberflächen, Kunststoffbeuteln und Einmal-Labormaterialien
- Ungiftige, permanente, schnell trocknende Tinte auf Alkoholbasis
- Lichtecht und wasserfest
- Erhältlich mit Kappe oder in einziehbarer Ausführung, mit roter, blauer oder schwarzer Tinte
- Gammabestrahlt für aseptische Anwendungen gemäß ISO 5 und andere reine Produktionsbereiche
Spezifikation
HDPE | |
0.5 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
0.5 in. | |
Nein | |
8 x 8 x 8 in. | |
Feine Spitze 1,0 mm |
HDPE | |
1.27 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance | |
1.27 cm | |
Einzeln verpackt, 4 pro Doppelbeutel, 12 in drittem Beutel (Kartonpackung) | |
Steril |