Learn More
Eisendraht, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377817
50 m
Click to view available options
Menge:
50 m
Form: ca.25 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray wire
Dichte 7.87g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99% (Metals basis)
Menge 50 m
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Eisendraht, > 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >