Learn More
Eisendraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11351488
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisendraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11351488
50 m, 50 Meter
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
50 Meter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11351488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010938.H2
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Form: ca.0.06 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 50 m
Form Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerNM08036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010938.G6,010938.H2
ChargennummerNM38413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010938.G6,010938.H2
ChargennummerNM38683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010938.G6,010938.H2
ChargennummerNM07108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010938.G6,010938.H2
ChargennummerR17F029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Artikelnummer010938.G6,010938.H2
Name des Produkts
Eisendraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >