Learn More
Eisendraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray wire |
Dichte | 7.87g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.998% (Metals basis) |
Menge | 10 m |
Form | Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser |
Name des Produkts
Eisendraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur