Learn More
Eisen-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Fe in 2 bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
23.22 CHF - 89.24 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml Fe in 2% HNO3
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Dichte 7.86
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10103740
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
196051000
100 mL
23.22 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10266680
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
196055000
500 mL
89.24 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Iron standard solution
Kunststoffflasche
7.86
Flüssig
997 to 1003 μg/mL of Fe (3+) in 2% HNO3 (20°C)
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Eisen
23925
55.85
1 mg/ml Fe in 2% HNO3
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Fe
MFCD00010999
Farblos
[Fe]
55.85
CHEBI:82664
AAS
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Eisen-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Fe in 2 bis 5 % HNO3, Thermo Scientific Chemicals