Learn More
Eisenschwamm, -50+100 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364787
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisenschwamm, -50+100 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364787
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11364787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041830.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron sponge
Farbe Grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 500 g
Reinheit (%) 99.8%
Netzgröße −50+100 Mesh
Form Schwamm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC07T013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
ChargennummerE24M20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
ChargennummerD15P39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
ChargennummerE19R005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
ChargennummerJ17T020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041830.22,041840.K2,041830.36
Name des Produkts
Eisenschwamm, -50+100 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >