Learn More
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15465925
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465925
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
2 x 500 g
Packungsgröße:
1 Stück
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15465925
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010214.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Scheinbare Dichte 2.0 bis 3.0 g/cm3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Namenshinweis Approximately 98% spherical, 2% fragments
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Menge 500 g
Form Spherical Powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09E028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog Number010214.95,010214.30,010214,010214.14,010214.36
ChargennummerW01G012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number010214.95,010214.30,010255.09,010214.14,010214.36
ChargennummerP08H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2022 Catalog Number010214.95,010214.30,010255.09,010214.14,010214.36
ChargennummerG16Z046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010214.95,010214.30,010255.09,010214.14,010214.36
ChargennummerW05A014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010214.95,010214.30,010255.09,010214.14,010214.36
Name des Produkts
Iron powder, spherical, APS 6-10 micron, reduced, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals >