Learn More
Eisenpulver, sphärisch, > 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11350689
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisenpulver, sphärisch, > 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350689
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11350689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000170.A1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Dichte 7.87g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99.99% (metal basis), 99.5%
Menge 1 kg
Form Pulver, sphärisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09E028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number000170.A1
ChargennummerW01G012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000170.30,000170.14,000170.A1
ChargennummerE19K08 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000170.30,000170.14,000170.A1
ChargennummerJ30K28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000170.30,000170.14,000170.A1
ChargennummerC30W014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000170.30,000170.14,000170.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron
Name des Produkts
Eisenpulver, sphärisch, > 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >