Learn More
Eisenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397767
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397767
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11397767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014183.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron powder
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Menge 250 g
Netzgröße -20 Mesh
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number014183.A7,014183.A1,014183.30
ChargennummerZ26J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number014183.A7,014183.A1,014183.30
ChargennummerW08G076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number014248.14,014183.A7,014183.A1,014183.30
ChargennummerS19E025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014248.14,014183.A7,014183.A1,014183.30
ChargennummerM25H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014248.14,014183.A7,014183.A1,014183.30
Name des Produkts
Eisenpulver, -20 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >