Learn More
Eisen, Plasmastandardlösung, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15427475
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen, Plasmastandardlösung, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427475
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 15427475
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047206.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00010999
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron, plasma standard solution
Namenshinweis Fe 1000μg/mL
Menge 100 mL
Geruch Acidic
UN-Nummer UN3265
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1528023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Chargennummer1521569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Chargennummer1528025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Chargennummer1521568 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
Chargennummer1521570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number047206.AP,047206.AD,047206.AE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron, plasma standard solution, Specpure®, Fe 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Name des Produkts
Eisen, Plasmastandardlösung, Specpure™, Fe 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >