Learn More
Eisen-Stücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15474935
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen-Stücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474935
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15474935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045090.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Prozentgehaltsbereich 99.99%, metal basis
Menge 100 g
Form Unregelmäßig geformte Stückchen, 3.2 bis 6.4 mm (0.125 bis 0.25 Zoll)
Name des Produkts
Eisen-Stücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >