Learn More
Eisenstücke, unregelmäßig geformt, 25 mm (1.0 Zoll) und unten, ≥99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331278
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisenstücke, unregelmäßig geformt, 25 mm (1.0 Zoll) und unten, ≥99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331278
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11331278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010213.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: 90 % 2.5 bis 25 mm (0.1 bis 1.0 Zoll)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray irregularly shaped pieces
Dichte 7.87g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99.97% (Metals basis)
Menge 250 g
Formelmasse 55.847
Form Unregelmäßig geformte Stückchen, 25 mm (1.0 Zoll) und weniger
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM17L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2025 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
ChargennummerZ02K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
ChargennummerT01K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
ChargennummerS17K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
ChargennummerY12H041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010213.30,010213.A7,010213.A1
Name des Produkts
Eisenstücke, unregelmäßig geformt, 25 mm (1.0 Zoll) und unten, ≥99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >