Learn More
Eisenklumpen, Vakuumschmelze, niedriger Sauerstoff, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302048
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron lumps, vacuum remelted
Namenshinweis Low Oxygen, Oxygen and Nitrogen analysis included
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.99%
Name des Produkts
Eisenklumpen, Vakuumschmelze, niedriger Sauerstoff, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >