Learn More
Eisen(III)-oxid, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341769
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen(III)-oxid, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341769
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Artikelnummer. 11341769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012375.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It has many applications, mainly used in iron industry, pigment, as photocatalyst, medicine and polishing jewels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-37-1
Summenformel Fe2O3
Molekulargewicht (g/mol) 159.69
MDL-Nummer MFCD00011008
InChI-Schlüssel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Trioxodiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron (III) Oxide
Schmelzpunkt 1565°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,Soluble in diluted acids,sugar solution and slightly soluble in aq. tartaric acid,citric acid and acetic acid.
Formelmasse 159.69
Dichte 5.24
Name des Produkts
Eisen(III)-oxid, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >