Learn More
Eisen(III)-nitrat-Nonahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(III) nitrate nonahydrate |
Schmelzpunkt | 47.0°C |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Leicht anhaftendes kristallines Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
Strukturformel | Fe(NO3)3·9H2O |
Merck Index | 15,4054 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone |
IUPAC-Name | Eisen(3+);trinitrat;nonahydrat |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469814 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 202490050,202492500,202490010 |
A0471951 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 202490050,202492500,202490010 |
A0466251 | Analysenzertifikat | 25/09/2024 | 202490050,202492500,202490010 |
A0460033 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | 202490050,202492500,202490010 |
A0397453 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 202490050,202492500,202490010 |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate