Learn More
Eisen(III)-meso-tetraphenylporphin-mu-oxo-dimer, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15466115
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen(III)-meso-tetraphenylporphin-mu-oxo-dimer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466115
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 15466115
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033738.ME
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12582-61-5 | C88H58Fe2N8O | 1355.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(III) meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer
CAS 12582-61-5
Summenformel C88H58Fe2N8O
MDL-Nummer MFCD00058898
Menge 500 mg
Synonym iron iii meso-tetraphenylporphine-mu-oxo dimer, iron,m-oxobis 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphinato 2--kn21,kn22,kn23,kn24 di
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel JTFKJCUSDKAMIA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=NC(=C(C5=CC=C([N-]5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C=C4)C9=CC=CC=C9)[N-]3.O.[Fe+2].[Fe+2]
IUPAC-Name Eisen(2+);5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin-22,24-Diid;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 1355.177
PubChem CID 11981848
Formelmasse 1353.16
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP08I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer033738.ME
ChargennummerG09M10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer033738.ME
ChargennummerH16W020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer033738.ME
ChargennummerK03R048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer033738.ME
ChargennummerG18M46 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Artikelnummer033738.ME
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(III)-meso-tetraphenylporphin-mu-oxo-dimer, Thermo Scientific Chemicals >