Learn More
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493337
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493337
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11493337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16231.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
Eisen(III)-Chlorid-Hexahydrat wird zur Herstellung von organischem matrixbasiertem Eisenphosphat verwendet. Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Photogravur und als Ätzmittel in der Fotografie. Es ist als Mittel beim Färben und Drucken von Textilien nützlich. Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Eisen(III)-Chlorid-Hexahydrat wird zur Herstellung von organischem matrixbasiertem Eisenphosphat verwendet. Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle in der Photogravur und als Ätzmittel in der Fotografie. Es ist als Mittel beim Färben und Drucken von Textilien nützlich. Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Glycerin, Methanol, Äther und Aceton. Unlöslich in Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Natrium, Natriumoxiden und Kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-77-1
Summenformel Cl3FeH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 270.29
MDL-Nummer MFCD00149712
InChI-Schlüssel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ferric chloride hexahydrate
IUPAC-Name Eisen(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifications
Siedepunkt 280 °C bis 285 °C
Chemischer Name oder Material Iron(III) chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 37 °C
pH 1,8
Menge 500 g
Strukturformel FeCl3·6H2O
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4019
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,glycerol,methanol,ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate.
Formelmasse 270.30 (162.21 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.82
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 ArtikelnummerA16231.0C,A16231.36,A16231.0E
ChargennummerW20K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 ArtikelnummerA16231.0C,A16231.36,A16231.0E
Chargennummer10251349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA16231.0C,A16231.36,A16231.0E
Chargennummer10249109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 ArtikelnummerA16231.0C,A16231.36,A16231.0E
Chargennummer10245705 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerA16231.0C,A16231.36,A16231.0E
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eisen(III)-chlorid-Hexahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >