Learn More
Eisen(III)-chlorid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Es wird zur Abwasserbehandlung von Industrieabfällen, zur Chloridhydrometallurgie (Silgarin-Verfahren zur Herstellung von Silicon), zur Trinkwassergewinnung, zur Herstellung von Vorläufern für Polyvinylchlorid (PVC) und Kupfer-basierter Metalle in Leiterplatten verwendet. Eisen(III)-chlorid wird als Katalysator für die Reaktion von Ethylen mit Chlor, als Auslaugmittel und als Trocknungsreagenz in bestimmten Reaktionen verwendet. Es ist ein mildes Oxidationsmittel und wandelt Kupfer(I)-chlorid in Kupfer(II)-chlorid um. Als mäßig starke Lewis-Säure katalysiert es die Chlorierung aromatischer Verbindungen und Friedel-Crafts-Reaktionen. Im Zusammenspiel mit Natriumiodid führt es zur Reduktion organischer Azide auf entsprechende Amine. Es ist nützlich für den Nachweis von Phenolen und phenolischen Derivaten, Gamma-Hydroxybuttersäuren und auch für den Trinder-Tüpfeltest zum Nachweis von Salicylsäuren.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 316°C |
Chemischer Name oder Material | Iron(III) chloride |
Schmelzpunkt | 306°C |
Namenshinweis | anhydrous |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone. |
Formelmasse | 162.21 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P20L025 | Analysenzertifikat | 24/03/2025 | 012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1 |
P20L027 | Analysenzertifikat | 24/03/2025 | 012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1 |
N25L012 | Analysenzertifikat | 27/02/2025 | 012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1 |
M20L017 | Analysenzertifikat | 22/01/2025 | 012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1 |
A0466499 | Analysenzertifikat | 18/11/2024 | 012357.A7,012357.09,012357.C4,012357.22,012357.A1 |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(III) chloride, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.