Learn More
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 64°C |
Farbe | Blau-Grün |
pH | 3 to 4 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Eisen(2+);sulfat;heptahydrat |
Formelmasse | 278.01g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Dampfdruck | 14.6mmHg at 25°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-sulfat-Heptahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur