Learn More
Eisen(II)-gluconat-Dihydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470398
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen(II)-gluconat-Dihydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470398
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11470398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24561.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 22830-45-1 | C12H26FeO16 | 482.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22830-45-1
Summenformel C12H26FeO16
Molekulargewicht (g/mol) 482.17
MDL-Nummer MFCD00150872
InChI-Schlüssel OKGNXSFAYMSVNN-SYAJEJNSSA-L
Synonym iron ii gluconate hydrate
PubChem CID 131851469
SMILES O.O.[Fe++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) gluconate dihydrate
Schmelzpunkt ∼140°C
Menge 100 g
IUPAC-Name Eisen;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansäure;dihydrat
Formelmasse 482.19 (446.19 Anhydrous)
Reinheit (%) 94%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Catalog NumberB24561.36,B24561.22
Chargennummer10238553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB24561.36,B24561.22
Chargennummer10203069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24561.36,B24561.22
Chargennummer10220050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24561.36,B24561.22
Chargennummer10101046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24561.36,B24561.22
Name des Produkts
Eisen(II)-gluconat-Dihydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >