Learn More
Eisenfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, hart, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
150 x 150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron foil |
Namenshinweis | 0.025mm (0.001 in.) thick, Hard |
CAS | 7439-89-6 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Fe |
MDL-Nummer | MFCD00010999 |
Menge | 150 x 150 mm |
Synonym | ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m |
InChI-Schlüssel | XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Fe] |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisenfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, hart, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur