Learn More
Bollé Safety SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR PLATINUM LENS
Die Bollé Safety; INSPRI Schutzbrillen aus Polycarbonat sind mit einer PLATINUM™ Beschichtung versehen. Diese permanente Beschichtung gewährleistet eine hohe Kratzfestigkeit und Beständigkeit gegen Beschlagen über die erforderlichen Mindeststandards hinaus.
Marke:  Bollé Safety IRIPSI
Artikelnummer. 13416979
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • PLATINUM™ beschlagfreie und kratzfeste Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest
Durchsichtig
Schutzbrillen
27 g
Videos
  • Bolle Safety Platinum coating
  • Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
  • Bolle Safety IRI-s
Name des Produkts
Bollé Safety SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR PLATINUM LENS > Linsentönung:Durchsichtig