Learn More
Irinotecan Hydrochlorid Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15507739
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136572-09-3
Summenformel HCl·3H2O
Molekulargewicht (g/mol) 677.18
InChI-Schlüssel KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Synonym irinotecan hydrochloride trihydrate, irinotecan hcl trihydrate, cpt 11, unii-042laq1iis, campto, irinotecan hcl, 042laq1iis, onivyde, cpt-11
PubChem CID 60837
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7.O.O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Irinotecan hydrochloride trihydrate
Infrarotspektrum Echt
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 677.18
Reinheit (%) ≥96.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Irinotecan hydrochloride trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Irinotecan Hydrochlorid Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals >