Learn More
Iridiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
200 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
200 Zentimeter
50 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium |
Farbe | Weiß bis gelb |
Aussehen | White to pale yellow wire |
Dichte | 22.65g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% (Metals basis) |
Menge | 200 cm |
Form | Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur