Learn More
Iridiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301269
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iridiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301269
10 cm
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
200 cm
Artikelnummer. 11301269
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011432.BS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. .1.11 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium
Farbe Weiß bis gelb
Aussehen White to pale yellow wire
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 10 cm
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ26I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2022 Catalog Number011432.BW,011432.CA,011432.BS,011436.18
ChargennummerE01Z006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011432.BW,011432.CA,011432.BS,011436.18
ChargennummerJ07Q038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011432.BW,011432.CA,011432.BS,011436.18
ChargennummerN03D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011432.BW,011432.CA,011432.BS,011436.18
ChargennummerU09D015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011432.BW,011432.CA,011432.BS,011436.18
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >