Learn More
Iridiumrohling, 6.0 mm (0.24 in.) Durchmesser x 12.0 mm (0.48 in.) Länge, min. 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15474945
Iridiumrohling, 6.0 mm (0.24 in.) Durchmesser x 12.0 mm (0.48 in.) Länge, min. 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474945
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Artikelnummer. 15474945
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045121.KG
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium slug
Namenshinweis 6.0mm (0.24 in.) dia. x 12.0mm (0.48 in.) length
CAS 7439-88-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ir
MDL-Nummer MFCD00011062
Menge 1 Pc.
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
IUPAC-Name Iridium
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Reinheit (%) ≥99.8%
Gewicht ≈7.6g/slug
Form Slug
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA23U027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045121.KG
Name des Produkts
Iridiumrohling, 6.0 mm (0.24 in.) Durchmesser x 12.0 mm (0.48 in.) Länge, min. 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >