Learn More
Iridiumpellet, ca. 1.3 cm (0.5 in.) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15496535
Iridiumpellet, ca. 1.3 cm (0.5 in.) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496535
1 Pc., 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15496535
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043485.KG
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium pellet
Namenshinweis ≈1.3cm (0.5 in.) dia.
CAS 7439-88-5
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ir
MDL-Nummer MFCD00011062
Menge 1 Pc.
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
IUPAC-Name Iridium
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
Reinheit (%) 99.8%
Gewicht ≈18g/pellet
Form Pellet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS22I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Artikelnummer043485.KG
ChargennummerD09U006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer043485.KG
ChargennummerD03L28 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer043485.KG
ChargennummerQ07C028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer043485.KG
Name des Produkts
Iridiumpellet, ca. 1.3 cm (0.5 in.) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >